Matériau de référence standard, feuilles de fraisiers - éléments traces
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
LGC7162
PROOLGC7162EA 606 EUR InStock
PROOLGC7162
Matériau de référence standard, feuilles de fraisiers - éléments traces
Étalons Étalons pour l'agroalimentaire
Cette norme est destinée à être utilisée pour le développement, la validation et le contrôle de qualité des méthodes analytiques pour la détermination des éléments dans la végétation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité