Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Ethylbenzophenone

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0001.02
PROOMM0001.02EA 2090 EUR InStock
PROOMM0001.02
3-Ethylbenzophenone
3-Ethylbenzophenone


Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,2711 g/mol
Numéro MDL: MFCD01662328
Numéro CAS: 66067-43-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité