Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-acétylbenzoïque

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4-Acetylbenzoic Acid, 4'-Acetophenonecarboxylic acid

MM0002.08
PROOMM0002.08EA 2570 EUR InStock
PROOMM0002.08
Acide 4-acétylbenzoïque
4-Acetylbenzoic acid


Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002561
Numéro CAS: 586-89-0
EINECS: 209-588-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité