4'-Isopropylacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: p-Isopropylacetophenone, 4-Isopropylacetophenone
MM0002.57
PROOMM0002.57EA 2850 EUR InStock
PROOMM0002.57
4'-Isopropylacétophénone
4'-Isopropylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Densité: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048297
Numéro CAS: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité