Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzaldéhyde

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0003.03
PROOMM0003.03EA 832 EUR InStock
PROOMM0003.03
2-Nitrobenzaldéhyde
2-Nitrobenzaldéhyde


Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité