trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0005.06
PROOMM0005.06EA 469 EUR InStock
PROOMM0005.06
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
trans-4-Aminocyclohexanol chlorhydrate
Formule: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012566
Numéro CAS: 50910-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité