Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthoxyphénol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol

MM0007.09
PROOMM0007.09EA 829 EUR InStock
PROOMM0007.09
3-Méthoxyphénol
3-Méthoxyphénol


Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 244 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.131 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002267
Numéro CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité