Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 4-Hydroxyphenylacetic Acid
MM0013.13
PROOMM0013.13EA 932 EUR InStock
PROOMM0013.13
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Acide (4-hydroxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004347
Numéro CAS: 156-38-7
EINECS: 205-851-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité