2',6'-Dihydroxyacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
MM0039.03
PROOMM0039.03EA 916 EUR InStock
PROOMM0039.03
2',6'-Dihydroxyacétophénone
2',6'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002270
Numéro CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité