4-Nitrophénol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0042.03
PROOMM0042.03EA 739 EUR InStock
PROOMM0042.03
4-Nitrophénol
4-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Densité: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
ONU: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06654
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité