3-Aminophénol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0042.07
PROOMM0042.07EA 771 EUR InStock
PROOMM0042.07
3-Aminophénol
3-Aminophenol
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1.275 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité