Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétanilide

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

MM0042.10
PROOMM0042.10EA 739 EUR InStock
PROOMM0042.10
Acétanilide
Acetanilide


Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 304 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 174 °C
Numéro MDL: MFCD00008674
Numéro CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité