4'-Hydroxyacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0042.11
PROOMM0042.11EA 742 EUR InStock
PROOMM0042.11
4'-Hydroxyacétophénone
4'-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 105…108 °C
Densité: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité