4'-Hydroxyacetophenone oxime
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0042.12
PROOMM0042.12EA 1800 EUR InStock
PROOMM0042.12
4'-Hydroxyacetophenone oxime
4'-Hydroxyacetophenone oxime
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00481697
Numéro CAS: 34523-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité