1-Naphtol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0043.04
PROOMM0043.04EA 754 EUR InStock
PROOMM0043.04
1-Naphtol
1-Naphtol
Formule: C₁₀H₈O
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94 °C
Densité: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003930
Numéro CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité