Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 4-CPA
MM0044.02
PROOMM0044.02EA 894 EUR InStock
PROOMM0044.02
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Acide (4-chlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004305
Numéro CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité