1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0056.00
PROOMM0056.00EA 1740 EUR InStock
PROOMM0056.00
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
EINECS: 214-230-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité