Melamine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0056.04
PROOMM0056.04EA 623 EUR InStock
PROOMM0056.04
Melamine
Melamine
Formule: C₃H₆N₆
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >280 °C
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité