1,3,5-Triméthoxybenzène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
MM0066.05
PROOMM0066.05EA 1040 EUR InStock
PROOMM0066.05
1,3,5-Triméthoxybenzène
1,3,5-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168.19 g/mol
Point d'ébullition: 255
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008385
Numéro CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité