1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
MM0083.03
PROOMM0083.03EA 1870 EUR InStock
PROOMM0083.03
1-Vinyl-2-pyrrolidone
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Formule: C₆H₉NO
MW: 111,1418 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003197
Numéro CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité