Chloroacétamide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0083.06
PROOMM0083.06EA 1350 EUR InStock
PROOMM0083.06
Chloroacétamide
Chloroacétamide
Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…117 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité