Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0085.06
PROOMM0085.06EA 1240 EUR InStock
PROOMM0085.06
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline


Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051733
Numéro CAS: 27631-29-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité