4-Nitrobenzoate d'éthyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0094.04
PROOMM0094.04EA 728 EUR InStock
PROOMM0094.04
4-Nitrobenzoate d'éthyle
4-Nitrobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007351
Numéro CAS: 99-77-4
EINECS: 202-786-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité