2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: N-(2,6-Dimethylphenyl)chloroacetamide, 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
MM0102.03
PROOMM0102.03EA 1060 EUR InStock
PROOMM0102.03
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
2-Chloro-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000926
Numéro CAS: 1131-01-7
EINECS: 214-460-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité