Nicotinate de benzyle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0104.00
PROOMM0104.00EA 1540 EUR InStock
PROOMM0104.00
Nicotinate de benzyle
Nicotinate de benzyle
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 179…180 °C (8 hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00023584
Numéro CAS: 94-44-0
EINECS: 202-332-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité