Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hexylrésorcinol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

MM0111.00
PROOMM0111.00EA 798 EUR InStock
PROOMM0111.00
4-Hexylrésorcinol
4-Hexylrésorcinol


Formule: C₁₂H₁₈O₂
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…67 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002284
Numéro CAS: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité