Estriol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0130.00
PROOMM0130.00EA 1790 EUR InStock
PROOMM0130.00
Estriol
Estriol
Formule: C₁₈H₂₄O₃
Numéro MDL: MFCD00003691
Numéro CAS: 50-27-1
EINECS: 200-022-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité