Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1,8,9-Trihydroxyanthracene, 1,8,9-Anthracenetriol, DIT, Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one

MM0137.00
PROOMM0137.00EA 357 EUR InStock
PROOMM0137.00
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one


Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193.5…195 °C
Densité: 1.433 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00053409
Numéro CAS: 1143-38-0
EINECS: 214-538-0
Merck Index: 12,00723
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité