Alcool 2-aminobenzylique
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
MM0147.04
PROOMM0147.04EA 1130 EUR InStock
PROOMM0147.04
Alcool 2-aminobenzylique
Alcool 2-aminobenzylique
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 81 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007749
Numéro CAS: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité