Phénothiazine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0157.02
PROOMM0157.02EA 623 EUR InStock
PROOMM0157.02
Phénothiazine
Phénothiazine
Formule: C₁₂H₉NS
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…185 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 202 °C
Numéro MDL: MFCD00005015
Numéro CAS: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 12,07404
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité