Benzotrifluorure
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0161.09
PROOMM0161.09EA 804 EUR InStock
PROOMM0161.09
Benzotrifluorure
Benzotrifluorure
Formule: C₇H₅F₃
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000372
Numéro CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
ONU: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité