α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 3-Nitrobenzotrifluoride
MM0161.10
PROOMM0161.10EA 1090 EUR InStock
PROOMM0161.10
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191.11 g/mol
Point d'ébullition: 202.8
Point de fusion: –2.4 °C
Densité: 1.437 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007260
Numéro CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
ONU: 2306
ADR: 6.1 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité