4-Chlorophénylurée
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0162.07
PROOMM0162.07EA 1920 EUR InStock
PROOMM0162.07
4-Chlorophénylurée
4-Chlorophénylurée
Formule: C₇H₇ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00014788
Numéro CAS: 140-38-5
EINECS: 205-412-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité