2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole, 2-(But-1-yl)-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
MM0168.08
PROOMM0168.08EA 1590 EUR InStock
PROOMM0168.08
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6387 g/mol
Numéro MDL: MFCD01934396
Numéro CAS: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité