L(-)-Tryptophane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
MM0172.00
PROOMM0172.00EA 393 EUR InStock
PROOMM0172.00
L(-)-Tryptophane
L(-)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064340
Numéro CAS: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité