N-Acétyl-DL-tryptophane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0172.13
PROOMM0172.13EA 1240 EUR InStock
PROOMM0172.13
N-Acétyl-DL-tryptophane
N-Acetyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 205…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005644
Numéro CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité