3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
MM0176.03
PROOMM0176.03EA 1590 EUR InStock
PROOMM0176.03
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-3-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
Numéro MDL: MFCD00005580
Numéro CAS: 1076-22-8
EINECS: 214-058-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité