3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, 7-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione
MM0176.05
PROOMM0176.05EA 1460 EUR InStock
PROOMM0176.05
3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-7-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037979
Numéro CAS: 552-62-5
EINECS: 209-019-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité