3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
MM0182.09
PROOMM0182.09EA 1090 EUR InStock
PROOMM0182.09
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité