ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 2-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone, α-Chloro-2,4-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone
MM0235.04
PROOMM0235.04EA 1060 EUR InStock
PROOMM0235.04
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,58 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…48 °C
Numéro MDL: MFCD00013252
Numéro CAS: 51336-94-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité