1,2,4-Triazole-4-ylamine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0235.09
PROOMM0235.09EA 1070 EUR InStock
PROOMM0235.09
1,2,4-Triazole-4-ylamine
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003099
Numéro CAS: 584-13-4
EINECS: 209-533-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité