Acétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
MM0237.01
PROOMM0237.01EA 925 EUR InStock
PROOMM0237.01
Acétophénone
Acetophenone
Formule: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 201.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008724
Numéro CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ONU: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité