Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ampicilline sel de sodium

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt

MM0253.00
PROOMM0253.00EA 983 EUR InStock
PROOMM0253.00
Ampicilline sel de sodium
Ampicillin sodium salt


Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité