Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

MM0262.06
PROOMM0262.06EA 1360 EUR InStock
PROOMM0262.06
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique


Formule: C₉H₁₀O₅
Point d'ébullition: 421 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…134 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004235
Numéro CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 12,10070
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité