Estrone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0282.00
PROOMM0282.00EA 0 EUR InStock
PROOMM0282.00
Estrone
Estrone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00003620
Numéro CAS: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité