4-Methylumbelliferon
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0294.00
PROOMM0294.00EA 1970 EUR InStock
PROOMM0294.00
4-Methylumbelliferon
c
Formule: C₁₀H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
EINECS: 201-986-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité