Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clioquinol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol

MM0312.00
PROOMM0312.00EA 2000 EUR InStock
PROOMM0312.00
Clioquinol
Clioquinol


Formule: C₉H₅ClINO
MW: 305,5 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006787
Numéro CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité