5,7-Dichloro-8-quinoleineol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0312.02
PROOMM0312.02EA 905 EUR InStock
PROOMM0312.02
5,7-Dichloro-8-quinoleineol
5,7-Dichloro-8-quinoleineol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
MW: 214,05 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Numéro MDL: MFCD00006786
Numéro CAS: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité