Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

MM0334.03
PROOMM0334.03EA 1020 EUR InStock
PROOMM0334.03
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)
Acide β-morpholinoéthanesulfonique (MES)


Formule: C₆H₁₃NO₄S
Point de fusion: 316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006181
Numéro CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité