Guaifenesine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
MM0354.00
PROOMM0354.00EA 1820 EUR InStock
PROOMM0354.00
Guaifenesine
Guaifenesine
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Numéro MDL: MFCD00016873
Numéro CAS: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité